Få mere at vide
Pyrex™ Mini gasbobler
Artikelnummer. 15567910
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15567910 2 ml Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15567910 Leverandør Quickfit Leverandørnr. GB3/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2367.75 DKK
    2052.80 DKK / Pakke med 5
    Spare 314.95 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Anvendes i eksperimenter med inert atmosfære. Pyrex™ Mini Gas Bubbler er ideel til bobletælling.
  • Til brug i eksperimenter med inert atmosfære
  • Ideel til bobletælling
  • Komplet med aftagelige plastikslangeforbindelser for at tillade nem og sikker fastgørelse til 9 mm fleksible slanger
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Type Mini gasbobler
Til brug med (applikation) Eksperimenter med inert atmosfære og bobletælling