Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini elektroforesesystem
Artikelnummer. 15530340 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Gel Dimensioner:
En: 105 x 60 mm, To: 50 x 60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Gel Dimensioner Pakningsstørrelse
15530340 En: 105 x 60 mm, To: 50 x 60 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15530340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5060.00 DKK
    3741.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 1318.36 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hæld gel på, isæt kontraststrimler, og tryk på start. Fisherbrand™ mini Electrophoresis System er ideelt til personlig brug, små laboratorier eller klasseværelset og inkluderer gel-tagning, støbesæt og strømforsyning.
  • Inkluderer gelboks strømforsyning og to støbesæt
  • Hurtig og nem gelstøbning
  • Der kræves ingen klemmer eller afstandsstykker
  • Kompakt design
Tekniske data
Stopur 0 til 99 min. eller kontinuerlig
Gel Dimensioner En: 105 x 60 mm, To: 50 x 60 mm
Inkluderer Sikkerhedslåglås, to støbesæt
Volumen (metrisk) buffer 230 mL
Dimensioner (L x B x H) 190 x 130 x 55 mm
Elektriske krav 115/230 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz