Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini tørt bad med opvarmet låg
Artikelnummer. 17848617 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
Omgivende +5 til 100 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
17848617 Omgivende +5 til 100 °C
1 options
Artikelnummer. 17848617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6016.50 DKK
    3272.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 2744.03 DKK
    45% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Kompakt tørbadevarmer med opvarmet låg for at reducere kondens og fordampning.
De Fisherbrand™ Mini-tørt bad med opvarmet låg har et unikt varmesystem, der forbedrer temperaturydelsen og reducerer kondens og fordampning. Med et andet varmeelement placeret inden i instrumentets låg, opvarmes prøver også fra toppen, hvilket giver en ensartet prøvetemperatur i hele prøven.
Både blok- og lågtemperaturen kan vælges uafhængigt i trin på 0,1 C, °hvilket gør dette mini-tørbad velegnet til de mest temperaturfølsomme applikationer, herunder LAMP-assays og immunoassay-procedurer.
Note: Bad inkluderer ikke blokke. Se tilbehørslinks for blokmuligheder.
Tekniske data
Alarmtyper Synlig
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 15 x 1.5 mL
Kammermateriale ABS-plast
CO2-sensorteknologi Ingen sensor
Ilt kontrol Ingen
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 til 100 °C
Type Tørbad med opvarmet låg
Inkluderer Mini tørbad. (Blokke sælges separat.)
Temperatur nøjagtighed 0,3 °C
Temperaturensartethed 0,2 °C
garanti 2 år
Dimensioner (L x B x H) 6,2 x 5,3 x 4,7 tommer. (15,8 x 13,5 x 12 cm)
Vægt (engelsk) 1.8 lb.
Spænding 120/230 V
Strømstyrke 1 A