Beskrivelse
- Robust konstruktion til stabil og pålidelig vortexing
- Ideel til applikationer, der kræver gentagelige resultater
- Mikroprocessorstyring opretholder den indstillede hastighed for en stærk, ensartet blanding
- Timeren vil vise forløbet tid, eller, når den er programmeret til brugerdefineret tidsgrænse, vil enheden slukke, når tiden når nul
- To driftsformer; kontinuerlig tilstand ved brug af tilbehør eller berøringstilstand, der aktiverer blanding, når kophovedet trykkes ned
- LED-display for hastighed og tid
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 4,9 mm |
| Hastighedsområde | 500 til 2500 rpm |
| Elektriske krav | 320 V, 0,6 A, 50/60 Hz |
| Strømstyrke | 0,6 A |
| Dimensioner (L x B) | 21.00 x 12.30 cm |
| Højde (engelsk) | 6,50'' |
| Højde (metrisk) | 16.5 cm |
| Længde (engelsk) | 8.30 tommer. |
| Længde (metrisk) | 21.00 cm |
| Bredde (engelsk) | 4,80 tommer. |
| Vis mere |