Få mere at vide
Cytiva Mini dialysesæt
Artikelnummer. p-3667304 Shop alle Cytiva produkter
MWCO:
1 kDa
8 kDa
Kapacitet (metrisk):
250μ L
2 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
250µL
Hver
Artikelnummer. 11520694
Brand: Cytiva 80648432
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
50 rør med 50 dialyse og 50 standardhætter, plus seks flydere
Tilbyd en enkel løsning på håndteringsproblemer med dialyse i små mængder. Dialyserørene i sættet har hver en hætte, der indeholder en lille skive af dialysemembran.
  • Særligt velegnet til afsaltning af proteinprøver før analyse ved isoelektrisk fokusering (IEF) og 2-D elektroforese
  • Bruger engangsdialyserør med dialysemembran indbygget i hætter
  • Konisk rørbund maksimerer prøvegenvinding
  • Processen fuldføres på så lidt som flere timer
  • Valg af molekylvægtsgrænse og rørstørrelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mini dialysesæt
MWCO 8 kDa
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Sættets indhold 50 x rør med dialysehætte, 50 x standardhætte, 6 x flyder
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Tilbyder en enkel løsning på håndteringsproblemer med små volumen dialyse, dialyserørene i sættet har hver en hætte, der indeholder en lille skive af dialysemembran