Få mere at vide
Cytiva Mini dialysesæt
Artikelnummer. 11510694 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
MWCO:
1 kDa
8 kDa
Kapacitet (metrisk):
250μ L
2 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
250µL
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11510694 1 kDa 2 mL Hver
11520694 8 kDa 2 mL 1 sæt
10196074 1 kDa 250μ L 1 sæt
10617465 8 kDa 250μ L 250µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11510694 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 80648394
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4050.00 DKK
    3715.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 335.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
50 rør med 50 dialyse og 50 standardhætter, plus seks flydere
Tilbyd en enkel løsning på håndteringsproblemer med dialyse i små mængder. Dialyserørene i sættet har hver en hætte, der indeholder en lille skive af dialysemembran.
  • Særligt velegnet til afsaltning af proteinprøver før analyse ved isoelektrisk fokusering (IEF) og 2-D elektroforese
  • Bruger engangsdialyserør med dialysemembran indbygget i hætter
  • Konisk rørbund maksimerer prøvegenvinding
  • Processen fuldføres på så lidt som flere timer
  • Valg af molekylvægtsgrænse og rørstørrelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttype Mini dialysesæt
MWCO 1 kDa
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Sættets indhold 50 x rør med dialysehætte, 50 x standardhætte, 6 x flyder
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Tilbyder en enkel løsning på håndteringsproblemer med små volumen dialyse, dialyserørene i sættet har hver en hætte, der indeholder en lille skive af dialysemembran
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.