Få mere at vide
Cytiva Mini dialysesæt
Artikelnummer. 10617465 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
MWCO:
1 kDa
8 kDa
Kapacitet (metrisk):
250μ L
2 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
250µL
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10617465 8 kDa 250μ L 250µL
11520694 8 kDa 2 mL 1 sæt
10196074 1 kDa 250μ L 1 sæt
11510694 1 kDa 2 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10617465 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 80648413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4050.00 DKK
    3715.00 DKK / 250µL
    Spare 335.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Indeholder
50 rør med 50 dialyse og 50 standardhætter, plus seks flydere
Tilbyd en enkel løsning på håndteringsproblemer med dialyse i små mængder. Dialyserørene i sættet har hver en hætte, der indeholder en lille skive af dialysemembran.
  • Særligt velegnet til afsaltning af proteinprøver før analyse ved isoelektrisk fokusering (IEF) og 2-D elektroforese
  • Bruger engangsdialyserør med dialysemembran indbygget i hætter
  • Konisk rørbund maksimerer prøvegenvinding
  • Processen fuldføres på så lidt som flere timer
  • Valg af molekylvægtsgrænse og rørstørrelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mini dialysesæt
MWCO 8 kDa
Kapacitet (metrisk) 250μ L
Sættets indhold 50 x rør med dialysehætte, 50 x standardhætte, 6 x flyder
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Tilbyder en enkel løsning på håndteringsproblemer med små volumen dialyse, dialyserørene i sættet har hver en hætte, der indeholder en lille skive af dialysemembran