Indeholder
50 rør med 50 dialyse og 50 standardhætter, plus seks flydere
- Særligt velegnet til afsaltning af proteinprøver før analyse ved isoelektrisk fokusering (IEF) og 2-D elektroforese
- Bruger engangsdialyserør med dialysemembran indbygget i hætter
- Konisk rørbund maksimerer prøvegenvinding
- Processen fuldføres på så lidt som flere timer
- Valg af molekylvægtsgrænse og rørstørrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mini dialysesæt |
| MWCO | 1 kDa |
| Kapacitet (metrisk) | 250μ L |
| Sættets indhold | 50 x rør med dialysehætte, 50 x standardhætte, 6 x flyder |
| Mængde | Hver |
| Til brug med (applikation) | Tilbyder en enkel løsning på håndteringsproblemer med små volumen dialyse, dialyserørene i sættet har hver en hætte, der indeholder en lille skive af dialysemembran |