Få mere at vide
IKA™ Mini G Centrifuge
Artikelnummer. 13447629 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Volumen:
8 x 2,0 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
13447629 8 x 2,0 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 13447629 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003958000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3030.00 DKK
    2820.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 209.06 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
En mini-centrifuge til alle applikationer, som ikke kræver høje hastigheder, f.eks. mikrofiltreringer og celleadskillelse med et gennemsigtigt låg til konstant observation.
  • Kan bruges til både PCR-kar og PCR-strips
  • Som en sikkerhedsfunktion vil centrifugen kun køre, når låget er lukket
  • Låget åbnes nemt med et tryk på en knap
  • Fast hastighed på 6000 rpm
  • Digital timer justerbar fra 1 til 99 minutter
  • Integreret hurtigstop
  • Hurtig opstart af hastighed
  • Kompakt design og støjsvag drift
  • Rotor kan udskiftes uden værktøj
  • Nem betjening med berøringstastatur
  • Inkluderer rotor- og adaptertilbehør i leveringen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 x 2,0 ml
Maks. Hastighed 6,000 rpm
Højde (metrisk) Udvendig 105 mm
Støjniveau Stille
Stopur Digital, justerbar fra 1 til 99 min.
Bredde (metrisk) Udvendig 155 mm
Inkluderer Rotor 8 x 1,5/2mL, Rotor 4 x strimmel 8 x 0,2mL, Adaptersæt 0,5mL x 8, Adaptersæt 0,4mL x 8, Adaptersæt 0,2mL x 8
Sikkerhedsfunktioner Autostop, hvis låget er åbent
Oversigt Digital mini-centrifuge
Elektriske krav 100 - 240 V, 50/60 Hz, 12 W, 500 mA forbrug
Dybde (metrisk) 175 mm
Til brug med (udstyr) PCR kar og strips
Rotor medfølger Ja
Profil (acceleration/bremsning) 2000 G centrifugalacceleration
Køretid 99 min.
Nettovægt 1.4 kg
Display Type LED, 7-segment