Få mere at vide
Ohaus™ Mini Analog Vortex Mixer VXMNAL
Artikelnummer. 15792229 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Orbit:
4,9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Orbit unitSize
15792229 4,9 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15792229 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30392117
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
OHAUS™ Mini Analog Vortex Mixer VXMNAL er bygget robust for at give en stabil og pålidelig vortex-handling.
  • Robust design og konstruktion for at give stabil og pålidelig vortexing
  • Kontrol tillader lav rpm opstart til forsigtig rystning eller højhastighedsblanding til kraftig vortexing af prøver
  • To driftsformer; 'Kontinuerlig'-tilstand ved brug af tilbehør eller 'Touch'-tilstand, som aktiverer blanding, når kophovedet trykkes ned
  • Robust design
  • Variabel, analog hastighedskontrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 4,9 mm
Hastighedsområde 300 til 2500 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 0,6 A
Strømstyrke 0,6 A
Produkttype Mini Analog Vortex Mixer
Stiktype EU-stik
Dimensioner (L x B) 21.00 x 12.30 cm
Højde (engelsk) 6,50''
Højde (metrisk) 16.5 cm
Længde (engelsk) 8.30 tommer.
Længde (metrisk) 21.00 cm
Bredde (engelsk) 4,80 tommer.
Bredde (metrisk) 12.30 cm
Model- VXMNAL, EU