Få mere at vide
ITW Chemische Produkte™ Mini AlphaMop™ AlphaWipe™ Udskiftning af moppebetræk
Artikelnummer. 15664987 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Materiale:
Polyester
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15664987 Polyester Pakke med 150
1 options
Artikelnummer. 15664987 Leverandør ITW Chemische Produkte™ Leverandørnr. TX7114E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3285.00 DKK
    2805.94 DKK / Pakke med 150
    Spare 479.06 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Designet til brug med AlphaMop™ Isolator rengøringsværktøj. Mini AlphaMop™ AlphaWipe™ Udskiftningsmoppebetræk er i dobbeltposer og er lavet af AlphaWipe™ polyester til effektiv rengøring med lav forurening.
  • Lavet af AlphaWipe™ polyester for effektiv rengøring og lav forurening
  • Renrum vasket til brug i sterile og aseptiske applikationer
  • Designet til at glide let af og på, men forblive sikker, mens den er i brug
  • Udskiftningsmoppepuder fås separat
Tekniske data
Produkttype Moppebetræk
Til brug med (udstyr) AlphaMop Isolator rengøringsværktøj
Oversigt Dobbelt sække
Materiale Polyester