Få mere at vide
Scientific Industries Mini-300 Orbital-Genie med skraldeklemmer
Artikelnummer. 16687682 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
UK-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
16687682 UK-stik Hver
16677682 EU-stik -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16687682 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. SIM1503
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kraftig standard-fodaftryk Orbital Shaker
  • Skraldeklemmer giver fleksibiliteten til at bruge en blanding af forskellige størrelser og former på en enkelt platform
  • Enheden er udstyret med to skraldeklemmer
  • Variabel rystehastighed op til 300 rpm
  • Kan bruges i kølerum og inkubatorer (Ikke til CO 2 inkubatorer)
  • Skab enhver blandingshandling fra en jævn hvirvel til skvulpende beluftning eller noget derimellem
  • Kombination af vægt og specialdesignede fødder forhindrer gang selv ved højeste hastighed
  • Ideel til forsigtig rystning af ulige formede beholdere og beholdere
  • Ingen yderligere holdere eller tilbehør nødvendigt
  • Shakeren er klar til brug som leveret
  • Ekstra skraldeklemmer fås til flere rækker (ekstra klemmer sælges separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 19 mm
Bæreevne (metrisk) 3 kg
Hastighedsområde 35 til 300 rpm
Elektriske krav 230 V, britisk stik
Spænding 230 V
Watt 57.5 W
Strømstyrke 0,25 A
Produkttype Racheting klemmer
Certificeringer/compliance CE
Stiktype UK-stik
Frekvens 50 Hz
Dybde (engelsk) 14 tommer
Dybde (metrisk) 350 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 14 x 14 x 3 tommer.
Dimensioner (L x B) 14 x 14 tommer.
Dimensioner (LxB) Platform 12,5 x 12,5 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 14 x 14 x 3 tommer.
Højde (engelsk) 3 tommer
Højde (metrisk) interiør 76 mm
Længde (engelsk) 14''
Længde (engelsk) platform 12,5''
Længde (metrisk) 350 mm
Længde (metrisk) platform 315 mm
Bredde (engelsk) 14 tommer
Bredde (metrisk) 350 mm
Bredde (metrisk) platform 315 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 26 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 12 kg
Vægt (engelsk) 22.6 lb.
Vægt (metrisk) 10.25 kg
Controller type Variabel hastighed
Oversigt Variable Speed BenchTop Orbital Shaker med skraldeklemmer
Til brug med (udstyr) Skraldeklemmer
Inkluderer Shakeren leveres med to polstrede klemmer
Motortype Pulsbreddemodulation
Driftsbetingelser Sæt netledningen i en korrekt jordet stikkontakt, arbejdsfladen skal være plan, stabil og skridsikker.
Platform stil Skraldeklemmer