Få mere at vide
Scientific Industries Mini-300 Orbital-Genie til kolbeklemmer
Artikelnummer. 16607692 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
UK-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
16607692 EU-stik -
16617692 UK-stik Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16607692 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. SIM1602
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En kraftig højhastigheds Orbital Shaker til stort set alle fartøjer
  • Ideel til applikationer med forskellige størrelser kolber og bæger med forskellige hastigheder
  • Variabel rystehastighed fra 35-300 rpm giver enhver blandingshandling fra en jævn hvirvel til skvulpende beluftning eller alt derimellem
  • Kombinationen af vægten og specialdesignede fødder forhindrer gang ved selv de højeste hastigheder
  • Bland og match klemmer i forskellige størrelser på den samme platform eller alle i samme størrelse (klemmer sælges separat)
  • Udstyret med en alsidig platform, der giver mulighed for ekstra tilbehør såsom dobbeltklæbende tape og klæbemåtte. Begge er ideelle til beholdere, der ikke kan holdes med konventionelle klemmer (tilbehør sælges separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 19 mm
Bæreevne (metrisk) 3 kg
Hastighedsområde 35 til 300 rpm
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 38 °C
Watt 57.5 W
Strømstyrke 0,25 A
Holder 100 ml til 2 L kolber
Produkttype Mini-300 Orbital-Genie til kolbeklemmer
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-stik
Frekvens 50 Hz
Materiale Platform i rustfrit stål
Dybde (engelsk) 14 tommer
Dybde (metrisk) 350 mm
Dimensioner (LxB) Platform 290 x 290 mm
Dimensioner (L x B x H) 350 x 350 x 72 mm
Højde (engelsk) 3 tommer
Højde (metrisk) 76 mm
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (engelsk) platform 11,4 tommer
Længde (metrisk) 350 mm
Længde (metrisk) platform 290 mm
Bredde (engelsk) 14 tommer
Bredde (metrisk) 350 mm
Bredde (metrisk) platform 290 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 26 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 12 kg
Vægt (engelsk) 22.6 lb.
Vægt (metrisk) 10.25 kg
Controller type Tænd kontakt og hastighedskontrolknap
Oversigt Variable Speed BenchTop Orbital Shaker til standard flaskeklemmer
Til brug med (udstyr) Flaskeklemmer
Inkluderer Shakeren er forsynet med en platform til modtagelse af kolber/bægre i forskellige størrelser
Motortype Puls med modulering
Driftsbetingelser Sæt netledningen i en korrekt jordet stikkontakt, arbejdsfladen skal være plan, stabil og skridsikker.
Platform stil Standard flaskeklemme