Få mere at vide
Scientific Industries Mini-300 Orbital-Genie med klæbemåtte
Artikelnummer. 16647692 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
UK-stik
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
16647692 UK-stik
16637692 EU-stik
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16647692 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. SIM1703
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En kraftig højhastigheds Orbital Shaker
  • Giver en flad platform med klæbende gummimåtte perfekt til brug med åbne beholdere, flasker, T-kolber
  • Måttens patenterede materiale klæber naturligt
  • Variabel rystehastighed fra 35– 300 rpm
  • Tilpasset blandingshandling
  • Skab enhver blandingshandling fra en jævn hvirvel til skvulpende beluftning eller noget derimellem
  • Kombination af vægt og specialdesignede fødder forhindrer gang selv ved højeste hastighed
  • Ingen yderligere holdere eller tilbehør er nødvendige, Shakeren er klar til brug som leveret.
  • Holder beholdere med ulige form
  • Ideel til forsigtig rystning af ulige formede beholdere og beholdere
  • Alternativ til kolbeklemmer til fastgørelse af beholdere til rysteplatformen
  • Ideel til beholdere som flasker og bægerglas, der ikke kan holdes med konventionelle klemmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 19 mm
Bæreevne (metrisk) 3 kg
Hastighedsområde 35 til 300 rpm
Elektriske krav 230 V, britisk stik
Spænding 230 V
Watt 57.5 W
Strømstyrke 0,25 A
Produkttype Klæbemåtte
Certificeringer/compliance CE
Stiktype UK-stik
Frekvens 50 Hz
Materiale Platform i rustfrit stål med klæbemåtte
Dybde (engelsk) 14 tommer
Dybde (metrisk) 350 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 14 x 14 x 3 tommer.
Dimensioner (L x B) 14 x 14 tommer.
Dimensioner (LxB) Platform 12,5 x 12,5 tommer.
Højde (engelsk) 3 tommer
Højde (metrisk) interiør 76 mm
Længde (engelsk) 14''
Længde (engelsk) platform 12,5''
Længde (metrisk) 350 mm
Længde (metrisk) platform 315 mm
Bredde (engelsk) 14 tommer
Bredde (metrisk) 350 mm
Bredde (metrisk) platform 315 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 26 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 12 kg
Vægt (engelsk) 22.6 lb.
Vægt (metrisk) 10.25 kg
Controller type Variabel hastighed
Oversigt Variable Speed BenchTop Orbital Shaker med klæbemåtte
Til brug med (udstyr) Mini-300 Orbital-Genie
Inkluderer Shakeren leveres med en klæbende gummimåtte
Motortype Pulsbreddemodulation
Driftsbetingelser Sæt netledningen i en korrekt jordet stikkontakt, arbejdsfladen skal være plan, stabil og skridsikker.
Platform stil Klæbemåtte