Få mere at vide
Scientific Industries Mini-100 Orbital-Genie
Artikelnummer. 16657682 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
UK-stik
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
16657682 UK-stik
16647682 EU-stik
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16657682 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. SIM103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En kompakt langsom Orbital Shaker, ideel til blide rysteapplikationer
  • Variable rystehastigheder fra 20– 100 rpm
  • Skab enhver blandingshandling fra en jævn hvirvel til skvulpende beluftning eller noget derimellem
  • Kombination af vægt og specialdesignede fødder forhindrer gang selv ved højeste hastighed
  • Ingen ekstra holdere eller tilbehør er nødvendige
  • Shakeren er klar til brug som leveret
  • Ideel til forsigtig rystning af ulige formede beholdere og beholdere
  • Skridsikker platformbakke har kanter, der indeholder spild
  • Valgfri stabelbakke øger kapaciteten (stablingsbakke sælges separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 19 mm
Bæreevne (metrisk) 3 kg
Hastighedsområde 20 til 100 rpm
Elektriske krav 230 V, britisk stik
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 38 °C
Watt 57.5 W
Strømstyrke 0,25 A
Certificeringer/compliance CE
Stiktype UK-stik
Frekvens 50 Hz
Materiale Termoplastisk platform med anti-slip gummimåtte
Dybde (engelsk) 14 tommer
Dybde (metrisk) 350 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 14 x 14 x 3 tommer.
Dimensioner (L x B) 14 x 14 tommer.
Dimensioner (LxB) Platform 11,4 x 11,4 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 14 x 14 x 3 tommer.
Højde (engelsk) 3 tommer
Højde (metrisk) 76.2 mm
Længde (engelsk) 14''
Længde (engelsk) platform 11,4 tommer
Længde (metrisk) 350 mm
Længde (metrisk) platform 290 mm
Bredde (engelsk) 14 tommer
Bredde (metrisk) 350 mm
Bredde (metrisk) platform 290 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 12 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 5.4 kg
Vægt (engelsk) 7.8 lb.
Vægt (metrisk) 3.5 kg
Controller type Hastighed
Oversigt Mini-100 Orbital-Genie
Model- Mini-100 Orbital-Genie
Inkluderer Shakeren leveres med en slidstærk termoplastisk platform med en skridsikker gummimåtte
Motortype Pulsbreddemodulation
Driftsbetingelser Sæt netledningen i en korrekt jordet stikkontakt, arbejdsfladen skal være plan, stabil og skridsikker.