Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mineraler modificeret glutamat
Artikelnummer. 12726989
Skift visning
Medietype:
MMGA (Rør)
MMGA (på flaske)
MMGA 2X Strength + DurhamTube
MMGA 2X styrke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Medietype Pakningsstørrelse
12726989 MMGA (på flaske) -
12736989 MMGA 2X Strength + DurhamTube -
13285809 MMGA (Rør) Pakke med 50
13275819 MMGA 2X styrke Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12726989 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. BO0541E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00 DKK
    266.93 DKK / Pakke med 24
    Spare 39.07 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Berig og identificer medlemmer af den coliforme gruppe af bakterier i mad- og vandprøver med disse klargjorte flasker.
Berige og identificere medlemmer af den coliforme gruppe af bakterier i mad- og vandprøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Mineraler Modificeret Glutamat færdiglavet flaskemedium. Mediets mineralindhold giver mulighed for overlegen dyrkning og optælling af colibakterier.
Fjern behovet for autoklavering og dispensering med praktiske, færdigfyldte og klar til brug flasker med Minerals Modified Glutamate Medium.
  • Praktisk: fyldte flasker er klar til øjeblikkelig brug.
  • Enkel: nem at bruge med minimal træning.
  • Lang holdbarhed: op til 12 måneder.
  • Overlegen ydeevne i forhold til MacConkey Broth til påvisning af E. coli 2 .
  • Det foretrukne medium til påvisning af små mængder af E. coli i kloreret vand.
  • Isolerer effektivt E. coli fra havvand.
Minerals Modified Glutamate Medium er udviklet af Oxoid Laboratories and Metropolitan Water Board Laboratories, og er baseret på formuleringen beskrevet af Gray 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lilla, klar
Indhold og opbevaring 2 til 25 °C
Format Universal flaske
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Medietype MMGA (på flaske)
Produkttype Agar
Fyld vægt 6.7± 0,1
Emballagetype 24 universalflasker med skruelåg i en æske
Mængde 24/Pk.