Få mere at vide
Mineralsk terpentin 50.000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315269
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315269 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315269 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010316DI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Distillates (Petroleum), hydrotreated light
CAS 64742-47-8
Analyt- eller komponentnavne Distillates (Petroleum), hydrotreated light
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Koncentration 50.000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Mineral Spirits, Distillates (petroleum), hydrotreated light, Hydrotreated light distillate (petroleum), Dearomatized kerosine, Deodorized kerosene, Low odor paraffinic solvent, UN 1268
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan
Mængde 1 ml