Få mere at vide
Mineralsk olie USP Hvid, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15528374
Skift visning
Mængde:
4 L
Pakningsstørrelse:
4 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15528374 4 L 4 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15528374 Leverandør Avantor Macron Leverandørnr. 635710
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mineral Oil
Navn note Tung
CAS 8012-95-1
Farve Hvid
Emballage Glas
Molekylær formel MFCD00131611
MDL nummer MFCD00131611
Mængde 4 L
Synonym delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
InChI nøgle FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
SMIL *
IUPAC navn 2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 0.00
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
Grad USP
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mineral Oil, White, Heavy U.S.P.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin oils