Få mere at vide
Mineralolie, til spektroskopi, egnet til nujol mull-forberedelser til IR-spektrum.
Artikelnummer. 10458470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
6 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
6ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10458470 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10468470 6 mL Glasflaske 6ml
10523481 1 L Glasflaske 1 L
10135543 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10458470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124020025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 DKK
    933.65 DKK / 2.5 L
    Spare 171.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452,363 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til IR-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8042-47-5
Molekylær formel C16H10N2Na2O7S2
Molekylvægt (g/mol) 452.363
MDL nummer MFCD00131611
InChI nøgle AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC navn dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-1,3-disulfonat
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mineral oil
Farve Farveløs
Tæthed 0.8510g/mL
Flammepunkt 185 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4620 til 1,4730
Mængde 2.5 L
Merck Index 14, 7186
Specifik vægtfylde 0.851
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i benzen, kloroform, ether, kulstofdislulfid, petroleumsether, olier, blandet med voks og fedtstoffer, uopløselig i alkohol
Viskositet 14-19 mm2/s (40 °C)
Grad Spektroskopi
Fysisk form Olieagtig væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mineral oil, suitable for nujol mull preparations for IR-spect.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.