Få mere at vide
Mineralolie, til spektroskopi, egnet til nujol mull-forberedelser til IR-spektrum.
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mineral oil |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8510g/mL |
| Flammepunkt | 185 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plast tromle |
| Brydningsindeks | 1,4620 til 1,4730 |
| Mængde | 10 L |
| Merck Index | 14, 7186 |
| Specifik vægtfylde | 0.851 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Mineral oil, suitable for nujol mull preparations for IR-spect.
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.