Få mere at vide
Mineralolie rotationsviskositetsstandard, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, nominel værdi 4024 mPa.s (25,00 C), °RTM29, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16090350
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
16090350 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 16090350 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. RTM29
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certificerede mineralolies rotationsviskositetsstandarder er specifikt formuleret til brug med rotationsviskosimeter. Den første valgmulighed, hvor slutbrugere ikke er i stand til at have silikone i deres proces.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162 ved 20 °C og 25 °C
  • Massefylde g/mL iht ASTM D1480 ved 20 C °og 25 °C
  • Kinematisk viskositet ved andre temperaturer beregnes iht ASTM D341
  • Densiteter ved andre temperaturer er afledt af proportionale beregninger af målingerne ved 20 C °og 25 °C
  • 500 ml inert glasemballage med manipulationssikker hætte giver absolut sikkerhed for prøvens integritet
  • Fuld sporbarhed til nationale standarder
  • 12 måneders holdbarhed
Tekniske data
Mængde 500 ml
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.