Få mere at vide
Mineralolie rotationsviskositetsstandard, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, nominel værdi 15166 mPa.s (25,00 C), °RTM36, Paragon Scientific™
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
- Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
- Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162 ved 20 °C og 25 °C
- Massefylde g/mL iht ASTM D1480 ved 20 C °og 25 °C
- Kinematisk viskositet ved andre temperaturer beregnes iht ASTM D341
- Densiteter ved andre temperaturer er afledt af proportionale beregninger af målingerne ved 20 C °og 25 °C
- 500 ml inert glasemballage med manipulationssikker hætte giver absolut sikkerhed for prøvens integritet
- Fuld sporbarhed til nationale standarder
- 12 måneders holdbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 500 ml |
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.