Learn More
Mineralolie rotationsviskositetsstandard, Paragon Scientific™
Click to view available options
Viskositet:
101,4 mPa.s (25 °C)
150,0 mPa.s (25 °C)
75,19 mPa.s (25 °C)
Unit Size:
500ml
Description
- Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
- Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162 ved 20 °C og 25 °C
- Massefylde g/mL iht ASTM D1480 ved 20 C °og 25 °C
- Kinematisk viskositet ved andre temperaturer beregnes iht ASTM D341
- Densiteter ved andre temperaturer er afledt af proportionale beregninger af målingerne ved 20 C °og 25 °C
- 500 ml inert glasemballage med manipulationssikker hætte giver absolut sikkerhed for prøvens integritet
- Fuld sporbarhed til nationale standarder
- 12 måneders holdbarhed
- Fremstillet i Storbritannien
Specifications
Specifications
| Viskositet | 75,19 mPa.s (25 °C) |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Mængde | 500 mL |
Angivne nominelle værdier