Få mere at vide
Mineralolie rotationsviskositetsstandard, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 13526020
Skift visning
Viskositet:
101,4 mPa.s (25 °C)
150,0 mPa.s (25 °C)
75,19 mPa.s (25 °C)
Pakningsstørrelse:
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositet unitSize
13526020 101,4 mPa.s (25 °C) 500ml
13536020 75,19 mPa.s (25 °C) 500ml
13546020 150,0 mPa.s (25 °C) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13526020 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. RTM14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Paragon ISO 17025 / ISO Guide 34 certificerede mineralolies rotationsviskositetsstandarder er specifikt formuleret til brug med rotationsviskosimeter.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162 ved 20 °C og 25 °C
  • Massefylde g/mL iht ASTM D1480 ved 20 C °og 25 °C
  • Kinematisk viskositet ved andre temperaturer beregnes iht ASTM D341
  • Densiteter ved andre temperaturer er afledt af proportionale beregninger af målingerne ved 20 C °og 25 °C
  • 500 ml inert glasemballage med manipulationssikker hætte giver absolut sikkerhed for prøvens integritet
  • Fuld sporbarhed til nationale standarder
  • 12 måneders holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Viskositet 101,4 mPa.s (25 °C)
Certificeringer/compliance ISO 17025, UKAS ISO 17034
Mængde 500 mL
Angivne nominelle værdier