Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mineral Oil |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8770g/mL |
| Flammepunkt | 220 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,4760 til 1,4830 |
| Mængde | 2.5 L |
| Specifik vægtfylde | 0.877 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i benzen, kloroform, ether, cs2, petroleumsether, olier, blandet med voks og fedtstoffer, uopløselig i ethanol |
| Vis mere |