Få mere at vide
Mineralolie, ren
Artikelnummer. 10229650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
6 mL
1 L
2.5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
6ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10229650 6 mL 6ml
10219650 1 L -
11924071 2.5 L 2.5 L
15244734 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10229650 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 415080060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 DKK
    215.65 DKK / 6ml
    Spare 42.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452,363 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8042-47-5
Molekylær formel C16H10N2Na2O7S2
Molekylvægt (g/mol) 452.363
InChI nøgle AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC navn dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-1,3-disulfonat
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mineral oil
Farve Farveløs
Tæthed 0.8770g/mL
Flammepunkt 220 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4760 til 1,4830
Mængde 6 mL
Specifik vægtfylde 0.877
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i benzen, kloroform, ether, cs2, petroleumsether, olier, blandet med voks og fedtstoffer, uopløselig i ethanol
Viskositet 65-75 mm2/s (40 °C)
Grad Ren
Fysisk form Olieagtig væske