Få mere at vide
Mineralolie NF hvid, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15548374
Skift visning
Mængde:
500 mL
4 L
Emballage:
Glas
Pakningsstørrelse:
4 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15548374 4 L Glas 4 L
15538374 500 mL Glas 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15548374 Leverandør Avantor Macron Leverandørnr. 635810
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Kemiske identifikatorer
CAS 8012-95-1
Molekylær formel MFCD00131611
Molekylvægt (g/mol) 0.00
MDL nummer MFCD00131611
InChI nøgle FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
IUPAC navn 2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol;chlorid
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mineral Oil
Navn note Light
Farve Hvid
Emballage Glas
Mængde 4 L
Grad NF
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mineral Oil
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin oils