Få mere at vide
mineralolie, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11426562 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426562 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11426562 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215013890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 DKK
    1003.00 DKK / 500ml
    Spare 52.00 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes som en overlejring, der dækker mikrodråber af dyrkningsmedium i petriskåle, under dyrkning af oocytter og embryoner i IVF og relaterede procedurer. mineralolie, MP Biomedicals er en gennemsigtig, farveløs og lugtfri olie, et flydende biprodukt fra destillationen
En mineralolie er en hvilken som helst af forskellige farveløse, lugtløse, lette blandinger af alkaner i C15 til C40 spænder fra en ikke-vegetabilsk (mineral) kilde. Oftest er mineralolie et flydende biprodukt af destillation af olie til fremstilling af benzin og andre oliebaserede produkter fra råolie. En mineralolie i denne forstand består hovedsageligt af alkaner og cykliske paraffiner, relateret til vaseline (også kendt som“ hvid petrolatum” ). Det har applikationer i laboratorieapplikationer og også i fødevareforarbejdning, kosmetik og farmaceutiske produkter.
Tekniske data
CAS 8042-47-5
Tæthed 0,81 – 0,894 ved 15 °C
Kogepunkt 218 °C til 643 °C (1013 hPa)
Molekylær formel C16H10N2Na2O7S2
Brydningsindeks n20/D 1.467 (Bogstaveligt)
Mængde 500 mL
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-1,3-disulfonat
Molekylvægt (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Viskositet 65,80 – 71,00 Centistokes (ved 40 °C) (bogstaveligt)
Fysisk form Væske