Få mere at vide
Mineralsk olie, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11452442 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452442 500 mL 500ml
11416562 100 mL 100ml
11462442 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452442 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215169490
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 8042-47-5
Molekylær formel C16H10N2Na2O7S2
Molekylvægt (g/mol) 452.363
InChI nøgle AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC navn dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-1,3-disulfonat
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mineral oil
Farve Farveløs
Tæthed 0,81 til 0,894 ved 15 °C
Mængde 500 mL
Fysisk form Viskøs væske