Få mere at vide
Mineral Oil, Light Weight, MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mineral Oil |
| Tæthed | 0.81 to 0.894g/mL |
| Mængde | 500 mL |