Få mere at vide
Mineralolie, høj renhed
Beskrivelse
Hvide mineralolier finder anvendelse i en lang række industrier og anvendelser, herunder produkter til personlig pleje, kosmetik, lægemidler, fødevareforarbejdning og plast. Det kan bruges som blødgører, katalysatorbærer og pigmentdispergeringsmiddel. Mineralolier bruges i flere mekaniske og industrielle kapaciteter som termisk væske eller ikke-ledende kølemidler i elektriske komponenter, fordi de ikke leder elektricitet, men fortrænger luft og vand. Det bruges i medicinske eller kosmetiske applikationer eller fødevareforarbejdning og opfylder strenge renhedskrav i forskellige farmakopéer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Hvide mineralolier finder anvendelse i en lang række industrier og anvendelser, herunder produkter til personlig pleje, kosmetik, farmaceutiske produkter, fødevareforarbejdning og plast. Det kan bruges som blødgører, katalysatorbærer og pigmentdispergeringsmiddel. Mineralolier bruges i flere mekaniske og industrielle kapaciteter som termisk væske eller ikke-ledende kølemidler i elektriske komponenter, fordi de ikke leder elektricitet, men fortrænger luft og vand. Det bruges i medicinske eller kosmetiske applikationer eller fødevareforarbejdning og opfylder strenge renhedskrav i forskellige farmakopéer.
Opløselighed
Det er uopløseligt i vand. Opløselig i ether. Opløseligt i chloroform, petroleumssprit, ligroin, carbondisulfid, glycerol, olie.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mineral oil |
| Farve | Farveløs |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Renhedsgrad noter | Høj renhed |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 500 mL |
| Opløselighedsinformation | Det er uopløseligt i vand. Opløselig i æter. Opløselig i kloroform, petroleumsprit, ligroin, carbondisulfid, glycerol, olie. |
| Fysisk form | Olieagtig væske |