Få mere at vide
Mineralolie, Indeholder E-vitamin som stabilisator i området fra 10 til 100 ppm, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568044 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15568044 500 mL Smal mund af ravfarvet glasflaske 500ml
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15568044 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 270501
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mineral Oil
Navn note Contains Vitamin E as a stabilizer in the range of 10 to 100ppm
CAS 8012-95-1
Flammepunkt 135.00°C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Molekylær formel MFCD00131611
MDL nummer MFCD00131611
Mængde 500 mL
Specifik vægtfylde 1L = 0.85kg
Synonym delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
InChI nøgle FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
SMIL *
IUPAC navn 2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 0.00
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
Grad USP
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mineral Oil
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin oils