Få mere at vide
Mineral oil
Artikelnummer. 11318307
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318307 5 x 1 kg 5kg
11328307 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11318307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031911.D9
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 8020-83-5
Mineralolie bruges som et overtræk, der dækker mikrodråber af dyrkningsmedium i petriskåle. Det er en aktiv ingrediens i babylotion, kolde cremer, salver og kosmetik. Det bruges også i elektriske og mekaniske industrier som termisk væske i elektriske komponenter og ikke-ledende kølevæske. Den finder anvendelse som transformatorolie, som antirustmiddel til klinger og som isolator i højspændingsanlæg. Yderligere bruges det til at opbevare reaktive metaller som lithium, natrium osv. og i røntgenkrystallografi for at suspendere krystaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8020-83-5
MDL nummer MFCD00131611
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mineral oil
Farve Farveløs
Flammepunkt >100°C (212°F)
Lugt Mineral-oil-like
Mængde 5 x 1 kg
Opløselighedsinformation Miscible with ether. Slightly miscible with ethanol. Immiscible with water.
Fysisk form Væske