Få mere at vide
Minaprine dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408486
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16408486 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16408486 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0884A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Minaprine dihydrochloride is a reversible inhibitor of MAO-A; weakly inhibit acetylcholinesterase; an antidepressant for treatment of depression.
Minaprine dihydrochloride is a reversible inhibitor of MAO-A
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Minaprine dihydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 25953-17-7
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H24Cl2N4O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (269.32 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (269.32 mM; Need ultrasonic)
SMIL [H]Cl.CC1=CC(C2=CC=CC=C2)=NN=C1NCCN3CCOCC3.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 371.3
Formel vægt 371.3
Procent renhed 98.82%