missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MIM1, MedChemExpress
Beskrivelse
MIM-1 is an inhibitor of myeloid cell factor 1 (Mcl-1).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MIM1 |
| CAS | 509102-00-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H21N3O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Inhibitor of Mcl-1 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (143.91 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=C(O)C(/C=N/N2/C(SC=C2C)=N/C3CCCCC3)=CC=C1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.43 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?