Få mere at vide
Miltirone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Miltirone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O2/c1-11(2)14-10-12-7-8-15-13(6-5-9-19(15,3)4)16(12)18(21)17(14)20/h7-8,10-11H,5-6,9H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 282.162 |