Få mere at vide
Cole-Parmer™ Miltex™ Iris Tissue Forceps
Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
10,16 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Precision cutting and holding surfaces
- Ratcheting lock mechanisms
- Non-glare finish
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Straight |
| Længde (engelsk) | 4 in. |
| Materiale | Stainless Steel |
| Længde (metrisk) | 10,16 cm |
| Produkttype | Precision-grade Iris Tissue Forceps |
| Type | Iris Tissue Forceps |