missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Miltefosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Miltefosine |
| CAS | 58066-85-6 |
| Molekylær formel | C21 H46 N O4 P |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Ethanaminium, 2-[[(hexadecyloxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, Choline phosphate, hexadecyl ester, hydroxide, inner salt (6CI), D 18506, Fos-choline 16, HPC, Hexadecylphosphocholine, Hexadecylphosphorylcholine, Impavido, Miltefos, Miltefosine, Miltex, NSC 605583, n-Hexadecylphosphocholine, n-Hexadecylphosphorylcholine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H46NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-25-27(23,24)26-21-19-22(2,3)4/h5-21H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCOP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC navn | hexadecyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 407.57 |
| Formel vægt | 407.3164 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?