missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Miltefosine, TRC

Artikelnummer. 30469667
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469667 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469667 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM344460250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Miltefosine
CAS 58066-85-6
Molekylær formel C21 H46 N O4 P
Mængde 250 mg
Synonym Ethanaminium, 2-[[(hexadecyloxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, Choline phosphate, hexadecyl ester, hydroxide, inner salt (6CI), D 18506, Fos-choline 16, HPC, Hexadecylphosphocholine, Hexadecylphosphorylcholine, Impavido, Miltefos, Miltefosine, Miltex, NSC 605583, n-Hexadecylphosphocholine, n-Hexadecylphosphorylcholine
InChI formel InChI=1S/C21H46NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-25-27(23,24)26-21-19-22(2,3)4/h5-21H2,1-4H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCOP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C
IUPAC navn hexadecyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
Molekylvægt (g/mol) 407.57
Formel vægt 407.3164
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.