Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Miltefosine |
| CAS | 58066-85-6 |
| Smeltepunkt | 216°C |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C21H46NO4P |
| Mængde | 1 g |
| InChI nøgle | PQLXHQMOHUQAKB-UHFFFAOYSA-N |
| Molekylvægt (g/mol) | 407.57 |
| PubChem CID | 3599 |
| Vis mere |