Få mere at vide
Milrinone, Mikromol™
Artikelnummer. 18050680
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18050680 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18050680 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1539.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Milrinone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Milrinone
CAS 78415-72-2
Analyt- eller komponentnavne Milrinone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H9 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Milrinone, [3,4'-Bipyridine]-5-carbonitrile, 1,6-dihydro-2-methyl-6-oxo-, 1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3,4'-bipyridine)-5-carbonitrile, Corotrop, Corotrope, Milrinone, Primacor IV, Win 47203
InChI formel InChI=1S/C12H9N3O/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8/h2-6H,1H3,(H,15,16)
SMIL CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
IUPAC navn 6-methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 211.22
Mængde 250 mg
Formel vægt 211.0746 g/mol