Få mere at vide
Milrinone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432147
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16432147 50 mg
16426426 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16432147 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14252
MedChemExpress Milrinone is a PDE3 inhibitor, and also an inotrope and vasodilator.
Milrinone is a PDE3 inhibitor, and also an inotrope and vasodilator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Milrinone
Fysisk form Solid
CAS 78415-72-2
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H9N3O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Win 47203
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (236.72 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(N1)=C(C2=CC=NC=C2)C=C(C#N)C1=O
Molekylvægt (g/mol) 211.22
Formel vægt 211.22
Procent renhed 98.15%