Få mere at vide
Milrinone, LoGiCal
Artikelnummer. 30458143
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458143 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458143 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1539.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Milrinone
CAS 78415-72-2
Analyt- eller komponentnavne Milrinone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H9 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Milrinone, [3,4'-Bipyridine]-5-carbonitrile, 1,6-dihydro-2-methyl-6-oxo-, 1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3,4'-bipyridine)-5-carbonitrile, Corotrop, Corotrope, Milrinone, Primacor IV, Win 47203
InChI formel InChI=1S/C12H9N3O/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8/h2-6H,1H3,(H,15,16)
Løsningstype Neat
SMIL CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
IUPAC navn 6-methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 211.22
Mængde 10 mg
Formel vægt 211.0746 g/mol