Få mere at vide
Milnacipran-hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18002040
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18002040 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18002040 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0746.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Milnacipran hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Milnacipran Hydrochloride
CAS 101152-94-7
Analyt- eller komponentnavne Milnacipran Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H22 N2 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, (1R,2S)-rel- (9CI), Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, cis-, Dalcipran, F 2207, Ixel, Joncia, Milnacipran hydrochloride, Savella, Tivanyl, Toledomin, (1R,2S)-rel-, rac-Milnacipran Hydrochloride, Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, cis-(+/-)-
InChI formel InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m0./s1
SMIL Cl.CCN(CC)C(=O)[C@]1(C[C@H]1CN)c2ccccc2
IUPAC navn (1S,2R)-2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropan-1-carboxamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 282.81
Mængde 250 mg
Formel vægt 282,1499 g/mol