Få mere at vide
Milnacipran hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101464
Encompass_Preferred
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 16478146
Brand: Medchem Express HYB0168A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Milnacipran hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the clinical treatment of fibromyalgia.
Milnacipran hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the clinical treatment of fibromyalgia.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Milnacipran hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 101152-94-7
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H23ClN2O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (353.59 mM) ∣DMSO : ≥ 48 mg/mL (169.73 mM)
SMIL O=C([C@@]1(C2=CC=CC=C2)[C@@H](CN)C1)N(CC)CC.Cl
Molekylvægt (g/mol) 282.81
Formel vægt 282.81
Procent renhed 99.92%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.