Få mere at vide
Milnacipran hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478146
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16478146 100 mg
16474267 50 mg
16468378 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16478146 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0168A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress Milnacipran hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the clinical treatment of fibromyalgia.
Milnacipran hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the clinical treatment of fibromyalgia.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Milnacipran hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 101152-94-7
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H23ClN2O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (353.59 mM) ∣DMSO : ≥ 48 mg/mL (169.73 mM)
SMIL O=C([C@@]1(C2=CC=CC=C2)[C@@H](CN)C1)N(CC)CC.Cl
Molekylvægt (g/mol) 282.81
Formel vægt 282.81
Procent renhed 99.92%