Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Milnacipran hydrochlorid
Artikelnummer. 16657072 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16657072 1 g
16667072 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16657072 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466570010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101152-94-7
Molekylær formel C15 H22 N2 O . H Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Milnacipran hydrochlorid
Mængde 1 g
Opløselighed opløselig aq. soln.
Formel vægt 282.81
Fysisk form Pulver
Produkttype Reagens
Renhed ≥97,5 % (HPLC)
InChI nøgle XNCDYJFPRPDERF-PBCQUBLHSA-N
SMIL [H+].[Cl-].CCN(CC)C(=O)[C@@]1(C[C@@H]1CN)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn hydrogen (1R,2S)-2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide chloride
Molekylvægt (g/mol) 282.81