missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Milnacipran ((1S-cis) hydrochloride), MedChemExpress

Artikelnummer. 16484267
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16484267 50 mg 50mg
16478378 10 mg 10mg
16450798 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16484267 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0168B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Milnacipran (1S-cis) hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI), used in the clinical treatment of fibromyalgia.

Milnacipran (1S-cis) hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI), used in the clinical treatment of fibromyalgia.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Milnacipran ((1S-cis) hydrochloride)
Fysisk form Solid
CAS 175131-60-9
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H23ClN2O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Levomilnacipran hydrochloride F-2695 hydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (176.80 mM)
SMIL O=C([C@]1(C2=CC=CC=C2)[C@H](CN)C1)N(CC)CC.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 282.81
Formel vægt 282.81
Procent renhed 99.94%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.