Få mere at vide
IKA™ Mills MultiDrive kontrol MT Pakke, EU-stik
Artikelnummer. 17373610 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
150 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17373610 150 ml
1 options
Artikelnummer. 17373610 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0010007083
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Mills MultiDrive kontrol MT-pakken kan udføre en bred vifte af knusningsopgaver, der involverer grov- og finknusning uden krydskontaminering, takket være de mange forskellige tilgængelige beholdere.
  • Knusning uden krydskontaminering
    • Dette er muligt med MultiDrive kontrolpakken inklusive autoklaverbare engangsrør MT 150 og det nødvendige TC 1 beskyttelseshus til tørre prøver.
  • Høj ydeevne
    • Fremragende knusningsydelse er garanteret af en kombination af variable rotationshastigheder, der spænder fra 3000 RPM til 20.000 RPM , og en 1000 Watt effekt.
  • Interval drift
    • Muligheden for intervalprogrammering er enkel at aktivere med et tryk på en knap. Intervaldrift er et aktiv under grovknusning af hårde prøver eller til ekstra grundig blanding.
  • Integreret køling
    • Et kølesystem er integreret i fræsebægeret, som muliggør indirekte varmeafledning. Kølevæske og prøve forbliver således adskilt.
  • TFT-skærm
    • Et tydeligt TFT-display garanterer brugervenlig betjening.
  • Temperaturmåling
    • MultiDrive-styring tilbyder temperaturmåling og kargenkendelse ved hjælp af RFID. Der kan sættes en temperaturgrænse for temperaturfølsomme materialer eller for specifikke planlagte reaktioner for at beskytte mod overophedning.
  • Vejefunktion
    • Vejefunktionen er også integreret i den brugervenlige arbejdsgang IKA MultiDrive kontrol. Vejning udføres før knusning med samme rørebæger, så der ikke kræves overførsel af indhold.
  • Interface
    • Der er en USB interface tilgængelig for henholdsvis nem aktivering og dokumentation.
  • Leveringsomfang
    • IKA MultiDrive kontrol
    • MultiDrive TC 1IKA
    • MultiDrive MT 150.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Universal blender/mølle
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Display Type TFT-skærm
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Fræsning af tørre prøver
Hertz 50/60 Hz
Inkluderer IKA MultiDrive kontrol, MultiDrive TC 1 beskyttelseshus, 5 IKA MultiDrive MT 150,5 fræserør
Interface USB, Bluetooth
IP-vurdering IP31
Stiktype EU-stik
Hastighed 3000 til 20.000 rpm
Spænding 220/240 V
Watt 1000 W
Vægt (metrisk) 8.5 kg