Få mere at vide
IKA™ Mills MultiDrive kontrol BT Pakke, EU-stik
Artikelnummer. 17303620 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17303620 250 ml
1 options
Artikelnummer. 17303620 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0010007086
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Mills MultiDrive kontrol BT-pakken knuser uden krydskontaminering ved hjælp af autoklaverbare engangsrør BT 250.
BT 250 er et engangsrør med en krydsformet piskeris i rustfrit stål og strømningsbrydere. Plastblandingsrøret kan autoklaveres. Dette forhindrer effektivt krydskontaminering, selvom det bruges flere gange. En integreret RFID-chip lagrer og begrænser samtidig blandingsrørets levetid.
  • Knusning uden krydskontaminering
    • Dette er muligt med MultiDrive kontrolpakken inklusive autoklaverbare engangsrør BT 250 og det påkrævede TC 1 beskyttelseshus til tørre prøver.
  • Høj ydeevne
    • Fremragende knusningsydelse er garanteret af en kombination af variable rotationshastigheder, der spænder fra 3000 RPM til 20.000 RPM , og en 1000 Watt effekt.
  • Interval drift
    • Muligheden for intervalprogrammering er enkel at aktivere med et tryk på en knap. Intervaldrift er et aktiv under grovknusning af hårde prøver eller til ekstra grundig blanding.
  • Integreret køling
    • Et kølesystem er integreret i fræsebægeret, som muliggør indirekte varmeafledning. Kølevæske og prøve forbliver således adskilt.
  • TFT-skærm
    • Et tydeligt TFT-display garanterer brugervenlig betjening.
  • Temperaturmåling
    • MultiDrive-styring tilbyder temperaturmåling og kargenkendelse ved hjælp af RFID. Der kan sættes en temperaturgrænse for temperaturfølsomme materialer eller for specifikke planlagte reaktioner for at beskytte mod overophedning.
  • Vejefunktion
    • Vejefunktionen er også integreret i den brugervenlige arbejdsgang IKA MultiDrive kontrol. Vejning udføres før knusning med samme rørebæger, så der ikke kræves overførsel af indhold.
  • Leveringsomfang
    • IKA MultiDrive kontrol
    • MultiDrive TC 1 IKA
    • MultiDrive BT 250.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Universal blender/mølle
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Display Type TFT-skærm
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Formaling af prøver sammen med væske
Hertz 50/60 Hz
Inkluderer IKA MultiDrive kontrol, MultiDrive TC 1 beskyttelseshus, 5 IKA MultiDrive BT 250.5 blandingsrør
Interface USB, Bluetooth
IP-vurdering IP31
Stiktype EU-stik
Hastighed 3000 til 20.000 rpm
Spænding 230 V
Watt 1000 W
Vægt (metrisk) 8.5 kg